Tisk…
N'-Hydroxy-4-{[5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]oxy}benzenecarboximidamide
Dodavatel: Apollo Scientific
PC10360-1G PC10360-500MG
APOSPC10360-1GEA 15180 CZK
APOSPC10360-1G APOSPC10360-500MG
N'-Hydroxy-4-{[5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]oxy}benzenecarboximidamide
N'-Hydroxy-4-{[5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]oxy}benzenecarboximidamide
Vzorec: C₁₃H₁₀F₃N₃O₂
Bod tání: 132…133 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00663373
CAS číslo: 263161-34-8