Tisk…
Ethyl-7-amino-2-methyl-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-6-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC10359-1G PC10359-250MG
APOSPC10359-1GEA 7940 CZK
APOSPC10359-1G APOSPC10359-250MG
Ethyl-7-amino-2-methyl-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-6-carboxylate
Ethyl-7-amino-2-methyl-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-6-carboxylate
Vzorec: C₁₇H₁₅F₃N₄O₂
Bod tání: 179…181 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06200917
CAS číslo: 886762-57-8