4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC10357-5G
PC10357-1G
APOSPC10357-5GEA
2690
CZK
APOSPC10357-5G
APOSPC10357-1G
4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
Vzorec:
C₉H₆F₃NO Bod tání: 30…34 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD06797342 CAS číslo: 875664-48-5 |