Tisk…
4-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC10356-1G PC10356-5G PC10356-250MG
APOSPC10356-1GEA 4070 CZK
APOSPC10356-1G APOSPC10356-5G APOSPC10356-250MG
4-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
4-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
Vzorec: C₈H₄F₃NO
Bod tání: 117…124 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06797340
CAS číslo: 320-42-3