4-Hydroxy-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC10355-500MG
PC10355-5G
PC10355-25G
APOSPC10355-500MGEA
457
CZK
APOSPC10355-500MG
APOSPC10355-5G
APOSPC10355-25G
4-Hydroxy-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
4-Hydroxy-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
Vzorec:
C₈H₄F₃NO MW: 187,12 g/mol Bod tání: 171…175 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD06797882 CAS číslo: 124811-71-8 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...