Tisk…
3-Chloro-2-(1-methylhydrazino)-5-(trifluoromethyl)pyridine hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC10353-1G PC10353-250MG PC10353-5G
APOSPC10353-1GEA 5820 CZK
APOSPC10353-1G APOSPC10353-250MG APOSPC10353-5G
3-Chloro-2-(1-methylhydrazino)-5-(trifluoromethyl)pyridine hydrochloride
3-Chloro-2-(1-methylhydrazino)-5-(trifluoromethyl)pyridine hydrochloride
Vzorec: C₇H₈Cl₂F₃N₃
Bod tání: 219…222 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03791252
CAS číslo: 1049743-93-2