Tisk…
2-{[(4-Fluorophenyl)sulphonyl]amino}acetic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
PC10351-1G PC10351-250MG
APOSPC10351-1GEA 3610 CZK
APOSPC10351-1G APOSPC10351-250MG
2-{[(4-Fluorophenyl)sulphonyl]amino}acetic acid
2-{[(4-Fluorophenyl)sulphonyl]amino}acetic acid
Vzorec: C₈H₈FNO₄S
MW: 233.22 g/mol
Bod tání: 158…160 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02091617
CAS číslo: 13029-71-5