6-Fluoro-4-oxo-1,4-dihydro-3-quinolinecarboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC10350-1G
PC10350-5G
APOSPC10350-1GEA
2070
CZK
APOSPC10350-1G
APOSPC10350-5G
6-Fluoro-4-oxo-1,4-dihydro-3-quinolinecarboxylic acid
6-Fluoro-4-oxo-1,4-dihydro-3-quinolinecarboxylic acid
Vzorec:
C₁₀H₆FNO₃ Bod tání: 298…300 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD03425825 CAS číslo: 117685-48-0 |