3-Chloro-5-fluorobenzylamine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC1035-5G
PC1035-1G
APOSPC1035-5GEA
4300
CZK
APOSPC1035-5G
APOSPC1035-1G
3-Chloro-5-fluorobenzylamine 97%
3-Chloro-5-fluorobenzylamine
Vzorec:
C₇H₇ClFN Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD06213787 CAS číslo: 90390-33-3 UN: 1760 ADR: 8,III |