Tisk…
5-Fluoroisophthalonitrile 99+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC10349-5G PC10349-10G
APOSPC10349-5GEA 787 CZK
APOSPC10349-5G APOSPC10349-10G
5-Fluoroisophthalonitrile 99+%
5-Fluoroisophthalonitrile
Vzorec: C₈H₃FN₂
Bod tání: 109…111 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD05663831
CAS číslo: 453565-55-4