Tisk…
3-Amino-4-{[3-(trifluoromethyl)phenyl]sulphanyl}benzenecarbonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
PC10347-1G PC10347-500MG PC10347-5G
APOSPC10347-1GEA 15180 CZK
APOSPC10347-1G APOSPC10347-500MG APOSPC10347-5G
3-Amino-4-{[3-(trifluoromethyl)phenyl]sulphanyl}benzenecarbonitrile
3-Amino-4-{[3-(trifluoromethyl)phenyl]sulphanyl}benzenecarbonitrile
Vzorec: C₁₄H₉F₃N₂S
Bod tání: 149…151 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03001303
CAS číslo: 400751-63-5