Tisk…
Methyl-4-[(3-fluorobenzyl)oxy]benzenecarboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC10345-1G PC10345-250MG
APOSPC10345-1GEA 2650 CZK
APOSPC10345-1G APOSPC10345-250MG
Methyl-4-[(3-fluorobenzyl)oxy]benzenecarboxylate
Methyl-4-[(3-fluorobenzyl)oxy]benzenecarboxylate
Vzorec: C₁₅H₁₃FO₃
Bod tání: 71…73 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01568714
CAS číslo: 454473-78-0