Tisk…

2-Fluoro-4-methylphenylboronic acid

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

Synonyms: 2-Fluoro-4-methylbenzeneboronic acid, (2-Fluoro-4-methylphenyl)boronic acid

PC10336-1G PC10336-25G PC10336-5G
APOSPC10336-1GEA 622 CZK
APOSPC10336-1G APOSPC10336-25G APOSPC10336-5G
2-Fluoro-4-methylphenylboronic acid
2-Fluoro-4-methylphenylboronic acid
Vzorec: C₇H₈BFO₂
Bod tání: 240…245 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD05664239
CAS číslo: 170981-26-7

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR