Pentafluorophenyl-2,5-dichlorobenzenesulphonate
Dodavatel: Apollo Scientific
PC10323-1G
PC10323-500MG
PC10323-5G
APOSPC10323-1GEA
7840
CZK
APOSPC10323-1G
APOSPC10323-500MG
APOSPC10323-5G
Pentafluorophenyl-2,5-dichlorobenzenesulphonate
Pentafluorophenyl-2,5-dichlorobenzenesulphonate
Vzorec:
C₁₂H₃Cl₂F₅O₃S Bod tání: 122…124 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD05975133 CAS číslo: 885950-40-3 |