Tisk…
Pentafluorophenyl-4-methoxybenzenesulphonate
Dodavatel: Apollo Scientific
PC10321-1G PC10321-500MG PC10321-5G
APOSPC10321-1GEA 7840 CZK
APOSPC10321-1G APOSPC10321-500MG APOSPC10321-5G
Pentafluorophenyl-4-methoxybenzenesulphonate
Pentafluorophenyl-4-methoxybenzenesulphonate
Vzorec: C₁₃H₇F₅O₄S
Bod tání: 58…60 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD05975127
CAS číslo: 663175-94-8