Tisk…
Pentafluorophenyl-4-methylbenzenesulphonate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Pentafluorophenyl toluene-4-sulphonate
PC10315-1G PC10315-5G
APOSPC10315-1GEA 1330 CZK
APOSPC10315-1G APOSPC10315-5G
Pentafluorophenyl-4-methylbenzenesulphonate
Pentafluorophenyl 4-methylbenzenesulphonate
Vzorec: C₁₃H₇F₅O₃S
Bod tání: 65…67 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00060056
CAS číslo: 2069-36-5