Tisk…
Pentafluorophenyl-4-tert-butylbenzenesulphonate
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl 4-(tert-butyl)benzenesulphonate
PC10311-1G PC10311-500MG PC10311-5G
APOSPC10311-1GEA 7840 CZK
APOSPC10311-1G APOSPC10311-500MG APOSPC10311-5G
Pentafluorophenyl-4-tert-butylbenzenesulphonate
Pentafluorophenyl-4-tert-butylbenzenesulphonate
Vzorec: C₁₆H₁₃F₅O₃S
Bod tání: 93…95 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD05975131
CAS číslo: 885950-38-9