Pentafluorophenyl-2-fluorobenzenesulphonate
Dodavatel: Apollo Scientific
PC10309-1G
PC10309-500MG
PC10309-5G
APOSPC10309-1GEA
7840
CZK
APOSPC10309-1G
APOSPC10309-500MG
APOSPC10309-5G
Pentafluorophenyl-2-fluorobenzenesulphonate
Pentafluorophenyl-2-fluorobenzenesulphonate
Vzorec:
C₁₂H₄F₆O₃S Bod tání: 104…105 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD05975126 CAS číslo: 885950-35-6 |