Tisk…
Pentafluorophenyl-4-chlorobenzenesulphonate
Dodavatel: Apollo Scientific
PC10308-1G PC10308-5G
APOSPC10308-1GEA 5720 CZK
APOSPC10308-1G APOSPC10308-5G
Pentafluorophenyl-4-chlorobenzenesulphonate
Pentafluorophenyl-4-chlorobenzenesulphonate
Vzorec: C₁₂H₄ClF₅O₃S
Bod tání: 56…58 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD05975123
CAS číslo: 161759-99-5