Pentafluorophenyl-4-nitrobenzenesulphonate
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms:
Pentafluorophenyl 4-Nitrobenzenesulphonate
PC10307-25G
APOSPC10307-25GEA
4470
CZK
APOSPC10307-25G
Pentafluorophenyl-4-nitrobenzenesulphonate
Pentafluorophenyl-4-nitrobenzenesulphonate
Vzorec:
C₁₂H₄F₅NO₅S MW: 369,2209 g/mol Bod tání: 109…111 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD05975120 CAS číslo: 244633-31-6 |