Pentafluorophenyl-4-(2-nitro-4-(trifluoromethyl)phenoxy)benzenesulphonate
Dodavatel: Apollo Scientific
PC10306-1G
PC10306-500MG
PC10306-5G
APOSPC10306-1GEA
7840
CZK
APOSPC10306-1G
APOSPC10306-500MG
APOSPC10306-5G
Pentafluorophenyl-4-(2-nitro-4-(trifluoromethyl)phenoxy)benzenesulphonate
Pentafluorophenyl-4-(2-nitro-4-(trifluoromethyl)phenoxy)benzenesulphonate
Vzorec:
C₁₉H₇F₈NO₆S Bod tání: 107…109 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD05975150 CAS číslo: 886361-29-1 |