Tisk…
Pentafluorophenyl-5-chloro-2-methoxybenzenesulphonate
Dodavatel: Apollo Scientific
PC10304-1G PC10304-5G
APOSPC10304-1GEA 5720 CZK
APOSPC10304-1G APOSPC10304-5G
Pentafluorophenyl-5-chloro-2-methoxybenzenesulphonate
Pentafluorophenyl-5-chloro-2-methoxybenzenesulphonate
Vzorec: C₁₃H₆ClF₅O₄S
Bod tání: 129…131 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD05975152
CAS číslo: 886361-33-7