Tisk…
Pentafluorophenyl-2,4,6-triisopropylbenzenesulphonate
Dodavatel: Apollo Scientific
PC10302-1G PC10302-500MG PC10302-5G
APOSPC10302-1GEA 7840 CZK
APOSPC10302-1G APOSPC10302-500MG APOSPC10302-5G
Pentafluorophenyl-2,4,6-triisopropylbenzenesulphonate
Pentafluorophenyl-2,4,6-triisopropylbenzenesulphonate
Vzorec: C₂₁H₂₃F₅O₃S
Bod tání: 42…43 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD05975146
CAS číslo: 886361-20-2