Tisk…
Pentafluorophenyl-2-(trifluoromethyl)benzenesulphonate
Dodavatel: Apollo Scientific
PC10300-1G PC10300-500MG PC10300-5G
APOSPC10300-1GEA 7840 CZK
APOSPC10300-1G APOSPC10300-500MG APOSPC10300-5G
Pentafluorophenyl-2-(trifluoromethyl)benzenesulphonate
Pentafluorophenyl-2-(trifluoromethyl)benzenesulphonate
Vzorec: C₁₃H₄F₈O₃S
Bod tání: 79…80 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD05975148
CAS číslo: 886361-24-6