Tisk…
α,α,α-Trifluoro-m-toluidine 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 3-(Trifluoromethyl)aniline, 3-Aminobenzotrifluoride
PC1030-100G PC1030-1KG PC1030-500G
APOSPC1030-100GEA 622 CZK
APOSPC1030-100G APOSPC1030-1KG APOSPC1030-500G
α,α,α-Trifluoro-m-toluidine 99%
α,α,α-Trifluoro-m-toluidine
Intermediate for the synthesis of several pharmaceuticals including Bendrofluazide
Vzorec: C₇H₆F₃N
MW: 161.13
Bod varu: 187…189 °C
Bod tání: 44352 °C
Hustota: 1.295 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 85 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007797
CAS číslo: 98-16-8
EINECS: 202-643-4
UN: 2948
ADR: 6.1 II