Pentafluorophenyl-1-naphthalenesulphonate
Dodavatel: Apollo Scientific
PC10299-1G
PC10299-500MG
PC10299-5G
APOSPC10299-1GEA
7840
CZK
APOSPC10299-1G
APOSPC10299-500MG
APOSPC10299-5G
Pentafluorophenyl-1-naphthalenesulphonate
Pentafluorophenyl-1-naphthalenesulphonate
Vzorec:
C₁₆H₇F₅O₃S Bod tání: 102…104 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD05975145 CAS číslo: 886361-18-8 |