Tisk…
2-[(3,3,3-Trifluoro-2-hydroxypropyl)sulphanyl]benzenecarboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-[(2-Hydroxy-3,3,3-trifluoroprop-1-yl)thio]benzoic acid
PC10296-1G PC10296-500MG
APOSPC10296-1GEA 28370 CZK
APOSPC10296-1G APOSPC10296-500MG
2-[(3,3,3-Trifluoro-2-hydroxypropyl)sulphanyl]benzenecarboxylic acid
2-[(3,3,3-Trifluoro-2-hydroxypropyl)sulphanyl]benzenecarboxylic acid
Vzorec: C₁₀H₉F₃O₃S
Bod tání: 98…100 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD05663825
CAS číslo: 886361-21-3