(E)-3-[2-(3,5-Difluorophenoxy)phenyl]-2-propenoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
PC10295-1G
PC10295-500MG
PC10295-5G
APOSPC10295-1GEA
15180
CZK
APOSPC10295-1G
APOSPC10295-500MG
APOSPC10295-5G
(E)-3-[2-(3,5-Difluorophenoxy)phenyl]-2-propenoic acid
(E)-3-[2-(3,5-Difluorophenoxy)phenyl]-2-propenoic acid
Vzorec:
C₁₅H₁₀F₂O₃ Bod tání: 185…188 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD05663813 CAS číslo: 886361-03-1 |