3-(1,3-Benzoxazol-2-yl)-4-fluoroaniline
Dodavatel: Apollo Scientific
PC10293-1G
PC10293-500MG
APOSPC10293-1GEA
15180
CZK
APOSPC10293-1G
APOSPC10293-500MG
3-(1,3-Benzoxazol-2-yl)-4-fluoroaniline
3-(1,3-Benzoxazol-2-yl)-4-fluoroaniline
Vzorec:
C₁₃H₉FN₂O Bod tání: 153…156 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD03425815 CAS číslo: 220705-28-2 |