Tisk…
2-Chloro-2,2-difluoro-1-(4-hydroxypiperidino)-1-ethanone
Dodavatel: Apollo Scientific
PC10292-1G PC10292-500MG PC10292-5G
APOSPC10292-1GEA 4900 CZK
APOSPC10292-1G APOSPC10292-500MG APOSPC10292-5G
2-Chloro-2,2-difluoro-1-(4-hydroxypiperidino)-1-ethanone
2-Chloro-2,2-difluoro-1-(4-hydroxypiperidino)-1-ethanone
Vzorec: C₇H₁₀ClF₂NO₂
Bod varu: 117 °C/1mmHg
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02082432
CAS číslo: 478258-79-6