Tisk…
1,1,1-Trifluoro-3-{4-[3-(trifluoromethyl)phenyl]piperazino}-2-propanol
Dodavatel: Apollo Scientific
PC10291-1G PC10291-500MG
APOSPC10291-1GEA 26320 CZK
APOSPC10291-1G APOSPC10291-500MG
1,1,1-Trifluoro-3-{4-[3-(trifluoromethyl)phenyl]piperazino}-2-propanol
1,1,1-Trifluoro-3-{4-[3-(trifluoromethyl)phenyl]piperazino}-2-propanol
Vzorec: C₁₄H₁₆F₆N₂O
Bod tání: 68…71 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01871732
CAS číslo: 453557-82-9