Tisk…
1,1,1-Trifluoro-3-[4-(2-fluorophenyl)piperazino]-2-propanol
Dodavatel: Apollo Scientific
PC10289-1G PC10289-500MG
APOSPC10289-1GEA 26320 CZK
APOSPC10289-1G APOSPC10289-500MG
1,1,1-Trifluoro-3-[4-(2-fluorophenyl)piperazino]-2-propanol
1,1,1-Trifluoro-3-[4-(2-fluorophenyl)piperazino]-2-propanol
Vzorec: C₁₃H₁₆F₄N₂O
Bod tání: 92…95 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01871727
CAS číslo: 453557-80-7