1,1,1-Trifluoro-3-{[2-(trifluoromethyl)benzyl]amino}-2-propanol
Dodavatel: Apollo Scientific
PC10288-1G
PC10288-500MG
APOSPC10288-1GEA
22750
CZK
APOSPC10288-1G
APOSPC10288-500MG
1,1,1-Trifluoro-3-{[2-(trifluoromethyl)benzyl]amino}-2-propanol
1,1,1-Trifluoro-3-{[2-(trifluoromethyl)benzyl]amino}-2-propanol
Vzorec:
C₁₁H₁₁F₆NO MW: 287,21 g/mol Bod tání: 79…81 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01871716 CAS číslo: 453557-79-4 |