Tisk…
2-Methyl-4-(trifluoromethyl)thiazole-5-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC10287-1G PC10287-250MG PC10287-5G
APOSPC10287-1GEA 1580 CZK
APOSPC10287-1G APOSPC10287-250MG APOSPC10287-5G
2-Methyl-4-(trifluoromethyl)thiazole-5-carboxylic acid
2-Methyl-4-(trifluoromethyl)thiazole-5-carboxylic acid
Vzorec: C₆H₄F₃NO₂S
Bod tání: 186…187 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00173295
CAS číslo: 117724-63-7