5-Chloro-6-oxo-1-[3-(trifluoromethyl)benzyl]-1,6-dihydro-3-pyridine carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC10286-1G
PC10286-500MG
APOSPC10286-1GEA
11810
CZK
APOSPC10286-1G
APOSPC10286-500MG
5-Chloro-6-oxo-1-[3-(trifluoromethyl)benzyl]-1,6-dihydro-3-pyridine carboxylic acid
5-Chloro-6-oxo-1-[3-(trifluoromethyl)benzyl]-1,6-dihydro-3-pyridine carboxylic acid
Vzorec:
C₁₄H₉ClF₃NO₃ Bod tání: 191…193 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00140108 CAS číslo: 339024-06-5 |