Tisk…
5-Bromo-1-(3-fluorobenzyl)-2-oxo-1,2-dihydro-3-pyridine carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
PC10282-1G PC10282-500MG PC10282-5G
APOSPC10282-1GEA 11540 CZK
APOSPC10282-1G APOSPC10282-500MG APOSPC10282-5G
5-Bromo-1-(3-fluorobenzyl)-2-oxo-1,2-dihydro-3-pyridine carboxylic acid
5-Bromo-1-(3-fluorobenzyl)-2-oxo-1,2-dihydro-3-pyridine carboxylic acid
Vzorec: C₁₃H₉BrFNO₃
MW: 326.13 g/mol
Bod tání: 166…169 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD05663804
CAS číslo: 886360-92-5