4-Chloro-2-fluoro-5-[(4-fluorobenzyl)oxy]aniline
Dodavatel: Apollo Scientific
PC10281-1G
PC10281-500MG
PC10281-5G
APOSPC10281-1GEA
15180
CZK
APOSPC10281-1G
APOSPC10281-500MG
APOSPC10281-5G
4-Chloro-2-fluoro-5-[(4-fluorobenzyl)oxy]aniline
4-Chloro-2-fluoro-5-[(4-fluorobenzyl)oxy]aniline
Vzorec:
C₁₃H₁₀ClF₂NO Bod tání: 87…89 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD03425812 CAS číslo: 453557-77-2 |