Tisk…
6-Methyl-2-(2,2,2-trifluoro-1-hydroxyethyl)-3-pyridinol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Hydroxy-2-(1-hydroxy-2,2,2-trifluoroethyl)-6-methylpyridine
PC10280-1G PC10280-5G
APOSPC10280-1GEA 4770 CZK
APOSPC10280-1G APOSPC10280-5G
6-Methyl-2-(2,2,2-trifluoro-1-hydroxyethyl)-3-pyridinol
6-Methyl-2-(2,2,2-trifluoro-1-hydroxyethyl)-3-pyridinol
Vzorec: C₈H₈F₃NO₂
MW: 207,15 g/mol
Bod tání: 138…141 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03425809
CAS číslo: 344776-71-2