Tisk…
1-(2-Fluoro-4-nitrophenyl)piperazine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC10278-1G PC10278-25G PC10278-5G
APOSPC10278-1GEA 4170 CZK
APOSPC10278-1G APOSPC10278-25G APOSPC10278-5G
1-(2-Fluoro-4-nitrophenyl)piperazine
1-(2-Fluoro-4-nitrophenyl)piperazine
Vzorec: C₁₀H₁₂FN₃O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01572463
CAS číslo: 154590-33-7