3-(Boc-amino)-3-(3-fluorophenyl)propionic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms:
3-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]-3-(3-fluorophenyl)propanoic acid, 3-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-3-(3-fluorophenyl)propanoic acid
PC10277-1G
PC10277-500MG
APOSPC10277-1GEA
3810
CZK
APOSPC10277-1G
APOSPC10277-500MG
3-(Boc-amino)-3-(3-fluorophenyl)propionic acid
3-(Boc-amino)-3-(3-fluorophenyl)propionic acid
Vzorec:
C₁₄H₁₈FNO₄ MW: 283.30 g/mol Bod tání: 120…121 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD02090701 CAS číslo: 284493-59-0 |