Tisk…
3-(Boc-amino)-3-(4-fluorophenyl)propionic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 3-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-3-(4-fluorophenyl)propanoic acid, 3-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]-3-(4-fluorophenyl)propanoic acid
PC10276-1G PC10276-500MG PC10276-5G
APOSPC10276-1GEA 11540 CZK
APOSPC10276-1G APOSPC10276-500MG APOSPC10276-5G
3-(Boc-amino)-3-(4-fluorophenyl)propionic acid
3-(Boc-amino)-3-(4-fluorophenyl)propionic acid
Vzorec: C₁₄H₁₈FNO₄
MW: 283,30 g/mol
Bod tání: 138…140 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02090715
CAS číslo: 284493-72-7