Tisk…
1-(3-Fluorobenzyl)-4-piperidinecarbohydrazide
Dodavatel: Apollo Scientific
PC10274-1G PC10274-500MG PC10274-5G
APOSPC10274-1GEA 11540 CZK
APOSPC10274-1G APOSPC10274-500MG APOSPC10274-5G
1-(3-Fluorobenzyl)-4-piperidinecarbohydrazide
1-(3-Fluorobenzyl)-4-piperidinecarbohydrazide
Vzorec: C₁₃H₁₈FN₃O
MW: 251.31 g/mol
Bod tání: 125…127 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03001285
CAS číslo: 453557-70-5