Tisk…
Methyl-1-(3-fluorobenzyl)-4-piperidinecarboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
PC10273-1G PC10273-500MG PC10273-5G
APOSPC10273-1GEA 6190 CZK
APOSPC10273-1G APOSPC10273-500MG APOSPC10273-5G
Methyl-1-(3-fluorobenzyl)-4-piperidinecarboxylate
Methyl-1-(3-fluorobenzyl)-4-piperidinecarboxylate
Vzorec: C₁₄H₁₈FNO₂
MW: 251.3 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03425805
CAS číslo: 383146-94-9