2,2,2-Trichloro-1-[4-(4-fluorobenzoyl)-1H-pyrrol-2-yl]-1-ethanone
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms:
4-(4-Fluorobenzoyl)-2-(trichloroacetyl)-1H-pyrrole
PC10272-1G
PC10272-500MG
APOSPC10272-1GEA
11540
CZK
APOSPC10272-1G
APOSPC10272-500MG
2,2,2-Trichloro-1-[4-(4-fluorobenzoyl)-1H-pyrrol-2-yl]-1-ethanone
2,2,2-Trichloro-1-[4-(4-fluorobenzoyl)-1H-pyrrol-2-yl]-1-ethanone
Vzorec:
C₁₃H₇Cl₃FNO₂ Bod tání: 202…204 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD03001281 CAS číslo: 453557-67-0 |