Tisk…
1,1,1-Trifluoro-3-(phenethylamino)-2-propanol
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Phenethylamino-1,1,1-trifluoropropan-2-ol
PC10271-1G PC10271-500MG
APOSPC10271-1GEA 22750 CZK
APOSPC10271-1G APOSPC10271-500MG
1,1,1-Trifluoro-3-(phenethylamino)-2-propanol
1,1,1-Trifluoro-3-(phenethylamino)-2-propanol
Vzorec: C₁₁H₁₄F₃NO
Bod tání: 63…65 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03001278
CAS číslo: 400878-20-8