Tisk…
1-Fluoro-4-[(4-nitrophenyl)sulphanyl]benzene
Dodavatel: Apollo Scientific
PC10269-1G PC10269-500MG PC10269-5G
APOSPC10269-1GEA 4170 CZK
APOSPC10269-1G APOSPC10269-500MG APOSPC10269-5G
1-Fluoro-4-[(4-nitrophenyl)sulphanyl]benzene
1-Fluoro-4-[(4-nitrophenyl)sulphanyl]benzene
Vzorec: C₁₂H₈FNO₂S
Bod tání: 92…95 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04117815
CAS číslo: 2438-85-9