(4-Fluorophenoxy)acetonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC10268-10G
PC10268-5G
APOSPC10268-10GEA
7210
CZK
APOSPC10268-10G
APOSPC10268-5G
(4-Fluorophenoxy)acetonitrile
(4-Fluorophenoxy)acetonitrile
Vzorec:
C₈H₆FNO Storage Temperature: Ambient |
CAS číslo:
24115-20-6 |