Tisk…
1-[1-(4-Bromophenyl)-2,5-dimethyl-1H-pyrrol-3-yl]-2,2,2-trifluoro-1-ethanone
Dodavatel: Apollo Scientific
PC10267-1G PC10267-500MG PC10267-5G
APOSPC10267-1GEA 4900 CZK
APOSPC10267-1G APOSPC10267-500MG APOSPC10267-5G
1-[1-(4-Bromophenyl)-2,5-dimethyl-1H-pyrrol-3-yl]-2,2,2-trifluoro-1-ethanone
1-[1-(4-Bromophenyl)-2,5-dimethyl-1H-pyrrol-3-yl]-2,2,2-trifluoro-1-ethanone
Vzorec: C₁₄H₁₁BrF₃NO
Bod tání: 79…82 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00268899
CAS číslo: 95337-69-2