Tisk…
5-Fluoro-2H-3,1-benzoxazine-2,4(1H)-dione 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC10266-1G PC10266-25G PC10266-5G
APOSPC10266-1GEA 1700 CZK
APOSPC10266-1G APOSPC10266-25G APOSPC10266-5G
5-Fluoro-2H-3,1-benzoxazine-2,4(1H)-dione 96%
5-Fluoro-2H-3,1-benzoxazine-2,4(1H)-dione
Vzorec: C₈H₄FNO₃
Bod tání: 230 °C
Hustota: 1,502 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00112979
CAS číslo: 78755-94-9