Tisk…
2-Phenethyl-1-(trifluoromethyl)-1,2,5,6-tetrahydro-4H-pyrrolo[3,2,1-ij]quinolin-1-ol
Dodavatel: Apollo Scientific
PC10265-1G PC10265-500MG
APOSPC10265-1GEA 30060 CZK
APOSPC10265-1G APOSPC10265-500MG
2-Phenethyl-1-(trifluoromethyl)-1,2,5,6-tetrahydro-4H-pyrrolo[3,2,1-ij]quinolin-1-ol
2-Phenethyl-1-(trifluoromethyl)-1,2,5,6-tetrahydro-4H-pyrrolo[3,2,1-ij]quinolin-1-ol
Vzorec: C₂₀H₂₀F₃NO
Bod tání: 76…78 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03425797
CAS číslo: 439095-60-0